Learn More
Ácido (S)-1-((S)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)butanoil)piperidina-2-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-((S)-2-(3,4,5-Trimethoxyphenyl)butanoyl)piperidine-2-carboxylic Acid |
| CAS | 195202-09-6 |
| Fórmula molecular | C19H27NO6 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | (2S)-1-[(2S)-1-Oxo-2-(3,4,5-trimethoxyphenyl)butyl]-2-piperidinecarboxylic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H27NO6/c1-5-13(18(21)20-9-7-6-8-14(20)19(22)23)12-10-15(24-2)17(26-4)16(11-12)25-3/h10-11,13-14H,5-9H2,1-4H3,(H,22,23)/t13-,14-/m0/s1 |
| SMILES | CC[C@H](C(=O)N1CCCC[C@H]1C(=O)O)c2cc(OC)c(OC)c(OC)c2 |
| Nombre IUPAC | Ácido (2S)-1-[(2S)-2-(3,4,5-trimetoxifenil)butanoil]piperidina-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 365.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.1838 |