Learn More
(S)-(-)-1-Fenilpropilamina, ChiPros + 99 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332997
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332997 1 g 1 g
11342997 5 g 5 g
11352997 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332997 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16320.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 3789-59-1 | C9H13N | 135.21 g/mol
For synthesis of optically active products
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3789-59-1
Fórmula molecular C9H13N
Peso molecular (g/mol) 135.21
Número MDL MFCD00082356
Clave InChI AQFLVLHRZFLDDV-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-1-phenylpropan-1-amine, s---1-amino-1-phenylpropane, 1s-1-phenylpropan-1-amine, s---1-phenylpropylamine, s-1-phenylpropylamine, s---alpha-ethylbenzylamine, s---methylbenzylamine, 1-phenyl-propylamine, s---, a-ethylbenzylamine, pubchem6025
PubChem CID 6993773
Nombre IUPAC (1S)-1-fenilpropan-1-amina
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenylpropylamine
Punto de fusión -69°C
Densidad 0.93
Punto de ebullición 205°C
Temperatura de inflamación 77°C (170°F)
Olor Amine-like
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.52
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 2412016
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica −20° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 135.21
Porcentaje de pureza ≥99%