Learn More
Isocianato de (S)-(-)-1-fenilpropilo, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15489149
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
15489149 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15489149 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L20246.03
Solicitar formato a granel o personalizado
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenylpropyl isocyanate
CAS 164033-12-9
Punto de ebullición 105°C (17 mmHg)
Fórmula molecular C10H11NO
Índice de refracción 1.509
Número MDL MFCD05664090
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 6799586
Sensibilidad Moisture sensitive
Sinónimo s---1-phenylpropyl isocyanate, s-1-phenylpropyl isocyanate, 1s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1-isocyanatopropyl-, s, 5-1-isocyanatopropyl benzene, s-1-isocyanatopropyl benzene, benzene, 1s-1-isocyanatopropyl
Clave InChI XGPXXSJFZSZULR-JTQLQIEISA-N
Rotación óptica −38.5° (c=1, Chloroform)
SMILES CCC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Nombre IUPAC [(1S)-1-isocianatopropil]benceno
Peso molecular (g/mol) 161.204
PubChem CID 7018275
Formula Weight (peso de la fórmula) 161.2
Porcentaje de pureza 95%