Learn More
(S)-(-)-1-Feniletilamina, 99+ %, producida por BASF AG, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10378843 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10378843 50 g Frasco de vidrio 50 g
10028911 250 g Frasco de vidrio 250 g
10512072 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10378843 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 371450500
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de derivatización quiral
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-86-3
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.18
Número MDL MFCD00064406
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
Nombre IUPAC (1S)-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Punto de fusión -10.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9400g/mL
Punto de ebullición 187.0°C to 189.0°C
Temperatura de inflamación 71°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5CH(CH3)NH2
Índice de refracción 1.5250 to 1.5270
Cantidad 50 g
Beilstein 12,II,587
Fieser 09,363; 13,185; 17,276; 12,319; 11,411; 05,441; 03,199; 01,838; 02,271; 08,393
Índice Merck 13, 6054
Gravedad específica 0.94
Condición de rotación específica −40.00 (20.00°C neat)
Rotación específica − 40.00
Información de solubilidad Solubility in water: 42g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most organic solvents,miscible with alcohols and ethers
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 99+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine, produced by BASF AG
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.