Learn More
(S)-(-)-1-feniletilamina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11490463
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11490463 25 g 25 g
11400473 100 g 100 g
11410473 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11490463 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12632.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Normativa: Este producto es un intermedio aislado transportado de acuerdo con el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH). Todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
CAS: 2627-86-3 | C8H11N | 121.183 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-1-feniletilamina se utiliza en una síntesis multicomponente en un solo recipiente de un pirrol quiral muy sustituido.
Solubilidad
Ligeramente miscible con agua.
Notas
Mantener lejos de las fuentes de ignición. Incompatible con ácidos, cloruros ácidos, anhídridos ácidos y agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2627-86-3
Fórmula molecular C8H11N
Peso molecular (g/mol) 121.183
Número MDL MFCD00064406
Clave InChI RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Sinónimo s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamine
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
Nombre IUPAC (1S)-1-feniletanamina
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Punto de fusión -10°C
Densidad 0.948
Punto de ebullición 187°C
Temperatura de inflamación 71°C (159°F)
Olor Amine-like
Índice de refracción 1.526
Cantidad 25 g
Número UN UN2735
Beilstein 2204907
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,6026
Información de solubilidad Slightly miscible with water.
Rotación óptica −30° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 121.18
Porcentaje de pureza 98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H312-Nocivo en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: L-.alpha.-Methylbenzylamin