Learn More
Isocianato de (S)-(-)-1-feniletilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317586
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317586 1 g 1 g
11327586 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317586 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L11141.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 14649-03-7 | C9H9NO | 147.177 g/mol
(S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate act by inhibition of cell proliferation and induction of apoptosis. It helps to prevent lung cancer and esophageal cancer. It is a fine chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El isocianato de (S)-(-)-1-feniletilo actúa por la inhibición de la proliferación celular y la inducción de apoptosis. Ayuda a prevenir los cánceres de pulmón y esófago. Es un intermedio químico fino.
Solubilidad
Hidroliza en agua.
Notas
Mantener en un recipiente bien cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Los recipientes abiertos deben volver a sellarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. Es sensible a la humedad. La temperatura de almacenamiento recomendada es de 2 a 8 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14649-03-7
Fórmula molecular C9H9NO
Peso molecular (g/mol) 147.177
Número MDL MFCD00002036
Clave InChI JJSCUXAFAJEQGB-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s---1-phenylethyl isocyanate, 1s-1-isocyanatoethyl benzene, s---alpha-methylbenzyl isocyanate, benzene, 1s-1-isocyanatoethyl, isocyanic acid s---a-methylbenzyl ester, s-alpha-methylbenzyl isocyanate, s---1-phenylethylisocyanate, isocyanic acid s---alpha-methylbenzyl ester, isocyanic acid s---methylbenzyl ester, 1-isocyanatoethyl benzene #
PubChem CID 2724173
Nombre IUPAC [(1S)-1-isocianatoetil]benceno
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N=C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenylethyl isocyanate
Densidad 1.045
Punto de ebullición 55°C to 56°C (2.5 mmHg)
Temperatura de inflamación 65°C (149°F)
Olor Pungent
Índice de refracción 1.5145
Cantidad 1 g
Número UN UN2206
Beilstein 4230972
Sensibilidad Moisture sensitive; May form a precipitate
Información de solubilidad Hydrolyzes in water.
Rotación óptica −10.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 147.18
Porcentaje de pureza 98%