Learn More
(S)-(-)-1-Feniletanol, 97+%
Código de producto. 11329709
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11329709 1 g 1 g
11339709 5 g 5 g
15493227 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11329709 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B21188.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 1445-91-6 | C8H10O | 122,17 g/mol
Encuentra su aplicación en la síntesis de productos ópticamente activos. Se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. También se puede utilizar como agente derivatizante quiral para determinar la configuración absoluta de alcoholes secundarios.
Este Thermo Scientific Chemicals El producto de marca fue originalmente parte de la Alfa Aesar Portafolio de productos. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El original Alfa Aesar El código del producto/artículo o la referencia SKU no han cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals .
Aplicaciones
Se usa en la síntesis de productos ópticamente activos. Se utiliza para la síntesis de varios compuestos farmacéuticos. También se puede utilizar como agente derivatizante quiral para determinar la configuración absoluta de alcoholes secundarios.
Solubilidad
Soluble en agua a 20 °C y 20 g/l. Soluble en alcohol.
Notas
Almacenar lejos de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1445-91-6
Fórmula molecular C8H10O
Peso molecular (g/mol) 122.17
Número MDL MFCD00064264
Clave InChI WAPNOHKVXSQRPX-ZETCQYMHSA-N
PubChem CID 443135
ChEBI CHEBI:16346
SMILES C[C@H](O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenylethanol
Punto de fusión 9°C to 11°C
Densidad 1.012
Punto de ebullición 97°C to 99°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 85°C (185°F)
Olor Mild
Índice de refracción 1.528
Cantidad 1 g
Número UN UN2937
Beilstein 2039797
Sinónimo s-1-phenylethanol, s---1-phenylethanol, 1s-1-phenylethanol, 1s-1-phenylethan-1-ol, unii-2mic4qly2x, 1-phenylethanol, s, 2mic4qly2x, s-1-phenethyl alcohol, s-1-phenyl-1-ethanol, s-1-phenylethan-1-ol
Información de solubilidad Soluble in water at 20°C 20g/L. Soluble in alcohol.
Rotación óptica −45° (c=5 in Methanol)
Nombre IUPAC (1S)-1-feniletanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.17
Porcentaje de pureza 99%
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación