Learn More
(S)-1-Fenilbutilamina, ChiPros™, 98 %, + 98 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11416090
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11416090 5 g 5 g
11406090 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11416090 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27048.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3789-60-4
Fórmula molecular C10H15N
Peso molecular (g/mol) 149.237
Número MDL MFCD08064291
Clave InChI XHOXKVFLASIOJD-JTQLQIEISA-N
Sinónimo s-1-phenylbutylamine, s-1-phenylbutan-1-amine, 1s-1-phenylbutan-1-amine, pubchem24143, s-alpha-phenylbutylamine, s-1-phenyl-butylamine, s-1-phenyl-1-butanamine, s-1-phenylbutylamine, chipros, benzenemethanamine, a-propyl-, as, s-1-phenylbutylamine, chipros , ee 98+%
PubChem CID 2449444
Nombre IUPAC (1S)-1-fenilbutan-1-amina
SMILES CCCC(C1=CC=CC=C1)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Phenylbutylamine
Punto de ebullición 220°C
Notas del porcentaje del ensayo Ee ≥98 %
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 149.24
Porcentaje de pureza 98%