Learn More
(S)-(-)-1-Fenil-1-propanol, TRC
Código de producto. 30413265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30413265 100 mg -
30417798 250 mg -
30416525 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30413265 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP336188100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 613-87-6
Fórmula molecular C9H12O
Peso molecular (g/mol) 136.19
Sinónimo (-)-1-Phenylpropan-1-ol, (-)-1-Phenylpropanol, (-)-1-Phenylpropyl Alcohol, (-)-alpha-Ethylbenzyl Alcohol, (-)-alpha-Phenylpropanol, (1S)-1-Phenyl-1-propanol, (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol, (S)-1-Phenylpropan-1-ol, (S)-1-Phenylpropanol, (S)-Phenylethylcarbinol, (S)-alpha-Ethylbenzenemethanol, (S)-alpha-Ethylbenzyl alcohol, (S)-alpha-Hydroxypropylbenzene
Nombre IUPAC (1S)-1-fenilpropano-1-ol
SMILES CC[C@H](O)c1ccccc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Phenyl-1-propanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H12O/c1-2-9(10)8-6-4-3-5-7-8/h3-7,9-10H,2H2,1H3/t9-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0888