Learn More
(S)-1-Fenil-1,3-propanodiol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10740755 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10740755 250 mg Frasco de vidrio 250 miligramos
10045810 1 g Frasco de vidrio 1 g
11964651 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10740755 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 417762500
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 96854-34-1 | C9H12O2 | 152.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 96854-34-1
Fórmula molecular C9H12O2
Peso molecular (g/mol) 152.19
Número MDL MFCD00221510
Clave InChI RRVFYOSEKOTFOG-VIFPVBQESA-N
Sinónimo 1s-1-phenylpropane-1,3-diol, s-1-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenylpropane-1,3-diol, 1s-phenyl-1,3-propanediol, s-1-phenyl-propane-1,3-diol, s, ?-1-phenyl-1,3-propanediol, 1,3-propanediol,1-phenyl-, 1s, 1,3-propanediol, 1-phenyl-, 1s, s---1-phenyl-1,3-propanediol, puriss sum of enantiomers, gc
PubChem CID 6950537
Nombre IUPAC (1S)-1-fenilpropano-1,3-diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Phenyl-1, 3-propanediol
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 62.0°C to 66.0°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 mg
Condición de rotación específica −54.50° (22°C c=1,1,2-dichloroethane)
Rotación específica − 54.50
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.19
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino y trozos