Learn More
(S)-1-Fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina, TRC
Código de producto. 30135653
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135653 25 g 25 g
30138151 5 g 5 g
17900425 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135653 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCP33693025G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118864-75-8
Fórmula molecular C15 H15 N
Peso molecular (g/mol) 209.29
Sinónimo Isoquinoline, 1,2,3,4-tetrahydro-1-phenyl-, (S)-, (+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (-)-(S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1S)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-phenylisoquinoline, (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (1S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-(+)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline, Solifenacin Succinate Imp. A (EP)
Nombre IUPAC (1S)-1-fenil-1,2,3,4-tetrahidroisoquinolina
SMILES C1Cc2ccccc2[C@@H](N1)c3ccccc3
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Phenyl-1,2,3,4-tetrahydroisoquinoline
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 g
Fórmula InChI InChI=1S/C15H15N/c1-2-7-13(8-3-1)15-14-9-5-4-6-12(14)10-11-16-15/h1-9,15-16H,10-11H2/t15-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 209.1204
Porcentaje de pureza >95%