Learn More
Ácido (S)-1-(p-bromoacetamidobencil)etilendiaminotetraacético (~80%), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(p-Bromoacetamidobenzyl)ethylenediaminetetraacetic acid |
| CAS | 81677-64-7 |
| Fórmula molecular | C19 H24 Br N3 O9 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H24BrN3O9/c20-6-15(24)21-13-3-1-12(2-4-13)5-14(23(10-18(29)30)11-19(31)32)7-22(8-16(25)26)9-17(27)28/h1-4,14H,5-11H2,(H,21,24)(H,25,26)(H,27,28)(H,29,30)(H,31,32)/t14-/m0/s1 |
| SMILES | OC(=O)CN(C[C@H](Cc1ccc(NC(=O)CBr)cc1)N(CC(=O)O)CC(=O)O)CC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-[[(2S)-2-[bis(carboximetil)amino]-3-[4-[(2-bromoacetil)amino]fenil]propil]-(carboximetil)amino]acético |
| Peso molecular (g/mol) | 518.31 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 517.0696 |