Learn More
Hexafluorofosfato de S-(1-óxido-2-piridil)-N,N,N',N'-tetrametiltiuronio, + 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15435265
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15435265 1 g 1 g
15445265 5 g 5 g
15455265 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15435265 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H54277.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 212333-72-7
Fórmula molecular C10H16F6N3OPS
Peso molecular (g/mol) 371.282
Número MDL MFCD05865266
Clave InChI UCOGEMMJHLHOAW-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo hott, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate, hott n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronium hexafluorophosphate, ambotzrl-1156, acmc-209fij, ksc911c8f, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuron, n,n,n',n'-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiuronhexafluorophosphate, n,n,n,n-tetramethyl-s-1-oxido-2-pyridyl thiouronium hexafluorophosphate
PubChem CID 10571248
Nombre IUPAC [dimetilamino-(1-oxidopiridin-1-io-2-il)sulfanilmetilideno]-dimetilazanio; hexafluorofosfato
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)SC1=CC=CC=[N+]1[O-].F[P-](F)(F)(F)(F)F
Especificaciones
Nombre del producto químico o material S-(1-Oxido-2-pyridyl)-N,N,N',N'-tetramethylthiuronium hexafluorophosphate
Punto de fusión 120°C to 125°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 371.28
Porcentaje de pureza ≥98%