Learn More
(S)-(-)-1-Octin-3-ol, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11379585
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11379585 250 mg 250 miligramos
11369585 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 11379585 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. L19046.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
This item is not returnable. View return policy
CAS: 32556-71-1 | Molecular Formula: C8H14O | Molecular Weight: 126.199 g/mol
It is a key intermediate for the synthesis of prostaglandins. It is used in the synthesis of (R)-3-aminooctanoic acid.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio clave para la síntesis de prostaglandinas. Se utiliza en la síntesis de (R)-3-ácido aminooctanoico.
Notas
Almacenar alejado de los agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco, fresco y bien ventilado. Mantener las fuentes de ignición alejadas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 32556-71-1
Fórmula molecular C8H14O
Peso molecular (g/mol) 126.199
Número MDL MFCD00191475
Clave InChI VUGRNZHKYVHZSN-MRVPVSSYSA-N
Sinónimo s-1-octyn-3-ol, s---1-octyn-3-ol, s-3-hydroxy-1-octyne, 1-octyn-3-ol, 3s, 3s-1-octyn-3-ol, unii-d8ho63xx92, 3s-oct-1-yn-3-ol, 3s-hydroxy-1-octyne, --1-octyn-3-ol, 1-octyn-3-ol, s
PubChem CID 2734534
Nombre IUPAC (3S)-oct-1-in-3-ol
SMILES CCCCCC(C#C)O
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Octyn-3-ol
Densidad 0.866
Punto de ebullición 100°C (20 mmHg)
Temperatura de inflamación 63°C (145°F)
Índice de refracción 1.442
Cantidad 250 mg
Beilstein 2037703
Rotación óptica −9.9° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 126.2
Porcentaje de pureza ≥98%