Learn More
(S)-1'-Yoduro de metilnicotinio, TRC
Código de producto. 30470616
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
25 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30470616 25 mg 25 miligramos
30469632 100 mg 100 miligramos
30465650 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30470616 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM32328025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5959-86-4
Fórmula molecular C11H17N2I
Peso molecular (g/mol) 304.17
Nombre IUPAC 3-[(2S)-1,1-dimetilpirrolidina-1-ium-2-il]piridina; Yoduro
SMILES [I-].C[N+]1(C)CCC[C@H]1c2cccnc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1'-Methylnicotinium Iodide
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H17N2.HI/c1-13(2)8-4-6-11(13)10-5-3-7-12-9-10;/h3,5,7,9,11H,4,6,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-;/m0./s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 304.0436
Porcentaje de pureza >95%