Learn More
(S)-1-Yoduro de metilnicotinio, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-Methylnicotinium Iodide |
| CAS | 21446-46-8 |
| Fórmula molecular | C11 H17 N2 . I |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | N-methylnicotinium Iodide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H17N2.HI/c1-12-7-3-5-10(9-12)11-6-4-8-13(11)2;/h3,5,7,9,11H,4,6,8H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1/t11-;/m0./s1 |
| SMILES | [I-].CN1CCC[C@H]1c2ccc[n+](C)c2 |
| Nombre IUPAC | 1-metil-3-[(2S)-1-metilpirrolidina-2-il]piridina-1-io; Yoduro |
| Peso molecular (g/mol) | 304.17 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 304.0436 |