Learn More
(S)-(+)-1-Metil-3-pirrolidinol, 98 %, EE 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11946671 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11946671 1 g 1 g
11956671 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11946671 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 439320010
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 104641-59-0 | C5H11NO | 101.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104641-59-0
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD03788748
Clave InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 643504
SMILES CN1CCC(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Nombre de nota ee 99%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Color Marrón a incoloro
Densidad 0.9930g/mL
Punto de ebullición 181°C to 182°C
Temperatura de inflamación 90°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Cantidad 1 g
Gravedad específica 0.993
Rotación específica 7
Nombre IUPAC (3S)-1-metilpirrolidin-3-ol
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 98%,ee99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-1-Methyl-3-pyrrolidinol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.