Learn More
(S)-(+)-1-Metil-3-hidroxipirrolidina, 98 %, 99 % ee, Thermo Scientific™
Código de producto. 11385525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11385525 250 mg 250 miligramos
11375525 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11385525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19695.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 104641-59-0
Fórmula molecular C5H11NO
Peso molecular (g/mol) 101.15
Número MDL MFCD03788748
Clave InChI FLVFPAIGVBQGET-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-+-1-methyl-3-pyrrolidinol, 3s-1-methylpyrrolidin-3-ol, s-1-methyl-3-pyrrolidinol, s-1-methylpyrrolidin-3-ol, 3-pyrrolidinol, 1-methyl-, 3s, s-+-3-hydroxy-n-methylpyrrolidine, s-+-1-methyl-3-hydroxypyrrolidine, s-3-hydroxy-1-methylpyrrolidine, 1-methyl-3-pyrrolidinol, +, s-3-hydroxy-1-methyl-pyrrolidine
PubChem CID 643504
Nombre IUPAC (3S)-1-metilpirrolidin-3-ol
SMILES CN1CCC(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Methyl-3-hydroxypyrrolidine
Densidad 0.92
Punto de ebullición 103°C to 106°C (35 mmHg)
Temperatura de inflamación 70°C (158°F)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Índice de refracción 1.464
Cantidad 250 mg
Beilstein 4349394
Sensibilidad Air sensitive; Hygroscopic
Formula Weight (peso de la fórmula) 101.15
Porcentaje de pureza 98%