Learn More
S-(1-metil-2-hidroxietil)glutatión (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | S-(1-Methyl-2-hydroxyethyl)glutathione(Mixture of Diastereomers) |
| CAS | 1356019-76-5 |
| Fórmula molecular | C13H23N3O7S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | L-γ-Glutamyl-S-(1-methyl-2-hydroxyethyl)-L-cysteinylgycine, N-[N-L-γ-glutamyl-S-(1-methyl-2-hydroxyethyl)-L-cysteinyl]glycine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H23N3O7S/c1-7(5-17)24-6-9(12(21)15-4-11(19)20)16-10(18)3-2-8(14)13(22)23/h7-9,17H,2-6,14H2,1H3,(H,15,21)(H,16,18)(H,19,20)(H,22,23)/t7?,8-,9-/m0/s1 |
| SMILES | OCC(C)SC[C@@H](C(NCC(O)=O)=O)NC(CC[C@@H](C(O)=O)N)=O |
| Nombre IUPAC | N5-((2R)-1-((carboximetil)amino)-3-((1-hidroxipropan-2-il)tio)-1-oxopropan-2-il)-L-glutamina |
| Peso molecular (g/mol) | 365.4 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 365.13 |