Learn More
(S)-(+)-1-Metoxi-2-propanol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10726432 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
5 mL
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 ml
25 ml
5 ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10726432 5 mL Frasco de vidrio 5 ml
10011851 1 mL Frasco de vidrio 1 ml
10370114 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10726432 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 331790050
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 26550-55-0 | C4H10O2 | 90.12 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 26550-55-0
Fórmula molecular C4H10O2
Peso molecular (g/mol) 90.12
Número MDL MFCD01632588
Clave InChI ARXJGSRGQADJSQ-BYPYZUCNSA-N
Sinónimo s-+-1-methoxy-2-propanol, 2s-1-methoxypropan-2-ol, s-1-methoxypropan-2-ol, s---1-methoxy-2-propanol, s-1-methoxy-2-propanol, 2-propanol, 1-methoxy-, 2s, 2s-1-methoxy-2-propanol, pubchem6715, s-1-methoxy-propan-2-ol
PubChem CID 6993459
Nombre IUPAC (2S)-1-metoxipropan-2-ol
SMILES CC(COC)O
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Methoxy-2-propanol
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión -97.0°C
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 120.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3OCH2CH(OH)CH3
Índice de refracción 1.4020 to 1.4040
Cantidad 5 mL
Gravedad específica 0.92
Condición de rotación específica +20° (20°C c=10,CHCl3)
Rotación específica + 20.00
Información de solubilidad Solubility in water: soluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.12
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.