Learn More
(S)-1-Linoleoil-2,3-isopropilideno-rac-glicerol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-Linoleoyl-2,3-isopropylidene-rac-glycerol |
| CAS | 150447-03-3 |
| Fórmula molecular | C24H42O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | [(4S)-2,2-Dimethyl-1,3-dioxolan-4-yl]methyl (9Z,12Z)-9,12-Octadecadienoic Acid Ester |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C24H42O4/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-23(25)26-20-22-21-27-24(2,3)28-22/h8-9,11-12,22H,4-7,10,13-21H2,1-3H3/b9-8-,12-11-/t22-/m1/s1 |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/CCCCCCCC(=O)OC[C@@H]1COC(C)(C)O1 |
| Nombre IUPAC | (9Z,12Z)-octadeca-9,12-dienoato de [(4S)-2,2-dimetil-1,3-dioxolan-4-il]metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 394.59 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 394.3083 |