Learn More
(S)-(+)-1-Yodo-2-metilbutano, TRC
Código de producto. 30405001
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30405001 2.5 g
30393857 5 g
30393420 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30405001 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCI7087552.5G
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 29394-58-9
Fórmula molecular C5 H11 I
Peso molecular (g/mol) 198.045
Sinónimo (S)-1-Iodo-2-methyl-butane, (2S)-1-Iodo-2-methylbutane, (S)-1-Iodo-2-methylbutane, (S)-2-Methylbutyl Iodide
Nombre IUPAC (2S)-1-yodo-2-metilbutano
SMILES CC[C@H](C)CI
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Iodo-2-methylbutane
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H11I/c1-3-5(2)4-6/h5H,3-4H2,1-2H3/t5-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 197.991