Learn More
(S)-1-(Hidroxiacetil)-2-pirrolidincarboxamida, TRC
Código de producto. 30397063
Change view
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30397063 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30397063 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH977670250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-(Hydroxyacetyl)-2-pyrrolidinecarboxamide
CAS 96166-39-1
Fórmula molecular C7 H12 N2 O3
Cantidad 250 mg
Sinónimo (S)-1-(Hydroxyacetyl)-2-pyrrolidinecarboxamide, (S)-1-(2-Hydroxyacetyl)pyrrolidine-2-carboxamide, 2-Pyrrolidinecarboxamide, 1-(hydroxyacetyl)-, (S)- (9CI)
Fórmula InChI InChI=1S/C7H12N2O3/c8-7(12)5-2-1-3-9(5)6(11)4-10/h5,10H,1-4H2,(H2,8,12)/t5-/m0/s1
SMILES C(CO)(=O)N1[C@H](C(N)=O)CCC1
Nombre IUPAC (2S)-1-(2-hidroxiacetil)pirrolidina-2-carboxamida
Peso molecular (g/mol) 172.182
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.085