Learn More
(S)-(+)-1-Bromo-2-metilbutano, 97 %, estabilizado con carbonato de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11466140
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11466140 25 g 25 g
11456140 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11466140 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27078.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
This item is not returnable. View return policy
CAS: 534-00-9 | C5H11Br | 151.05 g/mol
(S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane, is used for the synthesis of chiral nematic liquid crystals and optically active Grignard reagents.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El (S)-(+)-1-bromo-2-metilbutano se utiliza para la síntesis de cristales líquidos nemáticos quirales y reactivos de Grignard ópticamente activos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejado de los agentes oxidantes fuertes y las bases fuertes. Sensible a la luz.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 534-00-9
Fórmula molecular C5H11Br
Peso molecular (g/mol) 151.05
Número MDL MFCD00078662
Clave InChI XKVLZBNEPALHIO-YFKPBYRVSA-N
Sinónimo s-1-bromo-2-methylbutane, s-+-1-bromo-2-methylbutane, butane, 1-bromo-2-methyl-, 2s, unii-cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methylbutane, d-amyl bromide, cgs982pbtw, 2s-1-bromo-2-methyl-butane, +-2-methylbutyl bromide, butane, 1-bromo-2-methyl-, s
PubChem CID 5464167
Nombre IUPAC (2S)-1-bromo-2-metilbutano
SMILES CC[C@H](C)CBr
Specifications
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Nombre de nota stabilized with potassium carbonate
Densidad 1.223
Punto de ebullición 121°C to 122°C
Temperatura de inflamación 22°C (79°F)
Índice de refracción 1.4455
Cantidad 25 g
Número UN UN1993
Beilstein 1718815
Sensibilidad Light sensitive; May form a precipitate
Índice Merck 14,601
Información de solubilidad Insoluble in water.
Rotación óptica +4.5° (Neat)
Formula Weight (peso de la fórmula) 151.05
Porcentaje de pureza 97%
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane
Signal Word
  • Peligro
Hazard Category
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Hazard Statement
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Precautionary Statement
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: (S)-(+)-1-Bromo-2-methylbutane