Learn More
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15469597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15469597 25 g 25 g
15459597 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15469597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52826.14
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 167938-56-9 | C8H17NO3 | 175.228 g/mol
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
(S)-1-(Boc-amino)-2-propanol se utiliza como intermediario farmacéutico.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 167938-56-9
Fórmula molecular C8H17NO3
Peso molecular (g/mol) 175.228
Número MDL MFCD04974340
Clave InChI YNJCFDAODGKHAV-LURJTMIESA-N
Sinónimo n-boc-s-1-amino-2-propanol, s-tert-butyl 2-hydroxypropyl carbamate, s-1-boc-amino-2-propanol, tert-butyl n-2s-2-hydroxypropyl carbamate, tert-butyl 2s-2-hydroxypropyl carbamate, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid t-butyl ester, s-2-hydroxypropyl carbamic acid tert-butyl ester, s-2-hydroxy-propyl-carbamic acid tert-butyl ester
PubChem CID 11789722
Nombre IUPAC tert-butil N-[(2S)-2-hidroxipropil]carbamato
SMILES CC(CNC(=O)OC(C)(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-(Boc-amino)-2-propanol
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 175.23
Porcentaje de pureza 97%