Learn More
Ácido (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidina-2-carboxílico, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443556
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15443556 1 g 1 g
15453556 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443556 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57617.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 198646-60-5 | Molecular Formula: C11H17NO5 | Molecular Weight: 243.259 g/mol
It is a fine chemical and synthetic intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es un intermedio químico y un sintético fino.
Solubilidad
Soluble (12 g/l) (25 °C)
Notas
Almacenar en un lugar fresco y ventilado. Evitar los materiales oxidantes fuertes. Higroscópico.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 198646-60-5
Fórmula molecular C11H17NO5
Peso molecular (g/mol) 243.259
Número MDL MFCD03094867
Clave InChI GPBCBXYUAJQMQM-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-boc-4-oxopipecolic acid, s---1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, 2s-1-tert-butoxy carbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid, s-1-tert-butoxycarbonyl-4-oxopiperidine-2-carboxylicacid, 2s-4-oxo-1,2-piperidinedicarboxylic acid 1-1,1-dimethylethyl ester, 2s-n-boc-4-oxopipecolic acid, r-+-1-boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
PubChem CID 10857681
Nombre IUPAC ácido (2S)-1-[(2-metilpropan-2-il)oxicarbonil]-4-oxopiperidina-2-carboxílico
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=O)CC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Boc-4-oxopiperidine-2-carboxylic acid
Punto de fusión 121°C to 126°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Información de solubilidad Soluble (12g/L) (25°C)
Rotación óptica −22° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 243.26
Porcentaje de pureza 95%