Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-metilpiperazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491810
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11491810 1 g 1 g
11401820 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11491810 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H27534.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 147081-29-6 | C10H20N2O2 | 200.282 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147081-29-6
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD02683204
Clave InChI FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
Nombre IUPAC (3S)-3-metilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Boc-3-methylpiperazine
Punto de fusión 38°C to 41°C
Cantidad 1 g
Sensibilidad Air sensitive
Rotación óptica −16° (c=1 in Dioxane)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 98%