Learn More
(S)-1-BOC-3-methylpiperazine, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10165947 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Glass bottle
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10165947 1 g Glass bottle 1 g
10789228 5 g Glass bottle 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10165947 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 429700010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 147081-29-6
Fórmula molecular C10H20N2O2
Peso molecular (g/mol) 200.282
Número MDL MFCD02683204
Clave InChI FMLPQHJYUZTHQS-QMMMGPOBSA-N
Sinónimo s-4-n-boc-2-methylpiperazine, s-4-n-boc-2-methyl piperazine, s-tert-butyl 3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-4-boc-2-methylpiperazine, s-1-boc-3-methyl-piperazine, tert-butyl 3s-3-methylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-3-methylpiperazine, s-4bocmp, 4-boc-2-s-methyl-piperazine, s-1-n-boc-3-methylpiperazine
PubChem CID 7023035
Nombre IUPAC (3S)-3-metilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC1CN(CCN1)C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-BOC-3-Methylpiperazine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 45.0°C to 48.5°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Cantidad 1 g
Rotación específica −23° to −27° (20°C, 589nm) (c=2.5, MeOH)
Formula Weight (peso de la fórmula) 200.28
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Crystalline Powder
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-1-Boc-3-methylpiperazine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.