Learn More
(S)-1-Boc-3-hidroxipiperidina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine |
| CAS | 143900-44-1 |
| Fórmula molecular | C10H19NO3 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | (3S)-3-Hydroxy-1-piperidinecarboxylic Acid 1,1-dimethylethyl Ester, (S)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylic Acid tert-Butyl Ester, (S)-N-Boc-3-hydroxypiperidine, (S)-tert-Butyl 3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1,1-Dimethylethyl (3S)-3-Hydroxy-1-piperidinecarboxylate, 1-Boc-(3S)-3-hydroxypiperidine, tert-Butyl (S)-3-Hydroxypiperidine-1-carboxylate, (S)-N-Boc-3-hydroxypiperidine; |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H19NO3/c1-10(2,3)14-9(13)11-6-4-5-8(12)7-11/h8,12H,4-7H2,1-3H3/t8-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)OC(=O)N1CCC[C@H](O)C1 |
| Nombre IUPAC | (3S)-3-hidroxipiperidina-1-carboxilato de terc-butilo |
| Peso molecular (g/mol) | 201.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 201.1365 |