Learn More
(S)-1-Boc-3-hidroxipiperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15439507
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15439507 5 g 5 g
15429507 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15439507 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52771.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 143900-44-1 | C10H19NO3 | 201.27 g/mol
(S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-1-boc-3-hidroxipiperidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 143900-44-1
Fórmula molecular C10H19NO3
Peso molecular (g/mol) 201.27
Número MDL MFCD04115307
Clave InChI UIJXHKXIOCDSEB-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-1-boc-3-hydroxypiperidine, s-tert-butyl 3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-hydroxypiperidine, tert-butyl 3s-3-hydroxypiperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxy-piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxypiperidine, s-n-boc-3-hydroxy piperidine, s-3-hydroxypiperidine, n-boc protected, s-3-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, 3s-1-tert-butoxycarbonyl-3-hydroxypiperidine
PubChem CID 1514399
Nombre IUPAC terc-butil 3-hidroxipiperidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(O)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Boc-3-hydroxypiperidine
Punto de fusión 46°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Rotación óptica +23° (c=5 in Methanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.27
Porcentaje de pureza 97%