Learn More
(S)-1-BOC-3-(Hidroximetil)piperidina, 97 %, ACROS Organics™
Código de producto. 10119799 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10119799 5 g Frasco de vidrio 5 g
10068049 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10119799 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437480050
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 140695-84-7
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.29
Clave InChI OJCLHERKFHHUTB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, s-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-piperidinemethanol, tert-butyl 3s-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, s-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, s-n-boc-3-hyroxymethyl piperidine, s-1-boc-3-hydroxymethylpiperidine
PubChem CID 1514448
Nombre IUPAC (3S)-3-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 92.3°C to 94.2°C
Color Blanco
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica 15
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-1-BOC-3-(Hydroxymethyl)piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.