Learn More
(S)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 15499167
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15499167 1 g 1 g
15409177 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499167 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52435.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La (S)-1-Boc-3-(hidroximetil)piperidina se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140695-84-7
Fórmula molecular C11H21NO3
Peso molecular (g/mol) 215.293
Número MDL MFCD02683203
Clave InChI OJCLHERKFHHUTB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-1-boc-3-hydroxymethyl piperidine, s-tert-butyl 3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, s-n-boc-3-piperidinemethanol, tert-butyl 3s-3-hydroxymethyl piperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-hydroxymethyl-piperidine, s-1-boc-3-hyroxymethyl piperidine, s-1-n-boc-3-hydroxymethyl piperidine, s-n-boc-3-hyroxymethyl piperidine, s-1-boc-3-hydroxymethylpiperidine
PubChem CID 1514448
Nombre IUPAC (3S)-3-(hidroximetil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CO
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Boc-3-(hydroxymethyl)piperidine
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.29
Porcentaje de pureza 97%