Learn More
(S)-(+)-1-Boc-3-bromopirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15443878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15443878 250 mg 250 miligramos
15433878 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15443878 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H57408.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 569660-89-5 | C9H16BrNO2 | 250.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Notas
Almacenar alejado del calor y de los agentes oxidantes. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Mantener refrigerado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 569660-89-5
Fórmula molecular C9H16BrNO2
Peso molecular (g/mol) 250.14
Número MDL MFCD17214728
Clave InChI QJTKPXFJOXKUEY-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-bromo-pyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl 3s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, s-+-1-boc-3-bromopyrrolidine, tert-butyl s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-bromopyrrolidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 34179480
Nombre IUPAC tert-butyl 3-bromopyrrolidine-1-carboxylate
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(Br)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Boc-3-bromopyrrolidine
Cantidad 250 mg
Número UN UN3077
Rotación óptica +33° (c=0.8 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.14
Porcentaje de pureza 95%