Learn More
(S)-(-)-1-BOC-3-aminopirrolidina, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10783342 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 GR
5 GR
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10783342 5 g Frasco de vidrio 5 GR
10637030 1 g Frasco de vidrio 1 GR
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10783342 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 435450050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147081-44-5
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.26
Número MDL MFCD03419271
Clave InChI CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
Nombre IUPAC terc-butilo (3S)-3-aminopirrolidina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-BOC-3-aminopyrrolidine
% mín. CAS 94.0
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Punto de ebullición 120.0°C to 125.0°C (5.0 Torr)
Temperatura de inflamación 91°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 94% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Rotación específica -1.5° to -3.0° (20°C, 589nm) (C=1, chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 95%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • EUH044-Riesgo de explosión al calentarlo en ambiente confinado.