Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopirrolidina, 98 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11395525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11395525 1 g 1 g
11305535 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11395525 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19696.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 147081-44-5 | C9H18N2O2 | 186.26 g/mol
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine is specifically used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La (S)-(-)-1-boc-3-aminopirrolidina se utiliza específicamente para proteger a la amina en la síntesis de péptidos en fase sólida. Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los fármacos y los colorantes.
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 147081-44-5
Fórmula molecular C9H18N2O2
Peso molecular (g/mol) 186.26
Número MDL MFCD03419271
Clave InChI CMIBWIAICVBURI-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo s-1-boc-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-boc-pyrrolidine, s---1-boc-3-aminopyrrolidine, tert-butyl 3s-3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-tert-butyl 3-aminopyrrolidine-1-carboxylate, s-3-amino-n-boc-pyrrolidine, s-bocap, s---1-tert-butoxycarbonyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-boc-pyrrolidine, s---n-boc-3-aminopyrrolidine
PubChem CID 854071
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(N)C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine
Punto de ebullición 115°C (4 mmHg)
Notas del porcentaje del ensayo ee 99%
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 8312125
Rotación óptica −3° (Neat)
Nombre IUPAC terc-butil 3-aminopirrolidina-1-carboxilato
Formula Weight (peso de la fórmula) 186.25
Porcentaje de pureza 98%