Learn More
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopirrolidina, 98 %, 99 % ee, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
(S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine is specifically used to protect amine in the solid phase synthesis of peptides. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La (S)-(-)-1-boc-3-aminopirrolidina se utiliza específicamente para proteger a la amina en la síntesis de péptidos en fase sólida. Es una importante materia prima y sirve de intermedio en la síntesis orgánica, los agroquímicos, los fármacos y los colorantes.
Notas
Almacenar bajo gas inerte. Es sensible al aire. Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-(-)-1-Boc-3-aminopyrrolidine |
| Densidad | 1.02 |
| Punto de ebullición | 115°C (4 mmHg) |
| Notas del porcentaje del ensayo | ee 99% |
| Índice de refracción | 1.4715 |
| Cantidad | 5 g |
| Número UN | UN2735 |
| Beilstein | 8312125 |
| Sensibilidad | Air sensitive |
| Rotación óptica | −3° (Neat) |
| Mostrar más |