Learn More
(S)-1-BOC-3-(Aminometil)piperidina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10159829 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
10159829 5 g 5 g
10088129 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10159829 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437470050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 140645-24-5 | C11H22N2O2 | 214.31 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 140645-24-5
Fórmula molecular C11H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 214.31
Clave InChI WPWXYQIMXTUMJB-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-1-boc-3-aminomethyl piperidine, s-n-boc-3-aminomethylpiperidine, s-3-aminomethyl-1-boc-piperidine, s-tert-butyl 3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-1-n-boc-3-aminomethyl piperidine, s-3-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, tert-butyl 3s-3-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, s-3-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, s-1-n-boc-piperidine-3-methylamine, 3s-3-aminomethyl-n-tert-butoxycarbonylpiperidine
PubChem CID 1502022
Nombre IUPAC (3S)-3-(aminometil)piperidina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCCC(C1)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Cantidad 5 g
Rotación específica -15
Formula Weight (peso de la fórmula) 214.31
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-1-N-BOC-3-(Aminomethyl)piperidine
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.