Learn More
(S)-1-Boc-2-isopropilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15449157
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15449157 250 mg 250 miligramos
15439157 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15449157 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52424.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 674792-05-3 | C12H24N2O2 | 228.34 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 674792-05-3
Fórmula molecular C12H24N2O2
Peso molecular (g/mol) 228.34
Número MDL MFCD03787918
Clave InChI NZTWGWFHWJARJX-SNVBAGLBSA-N
Sinónimo s-1-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-boc-2-isopropyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, tert-butyl 2s-2-propan-2-yl piperazine-1-carboxylate, 1-n-boc-2s-isopropyl-piperazine, tert-butyl 2s-2-isopropylpiperazine-1-carboxylate, s-n-1-boc-2-isopropylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isopropylpiperazine, s-1-n-boc-2-isopropyl piperazine
PubChem CID 17750439
Nombre IUPAC (2S)-2-propan-2-ilpiperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)[C@H]1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Boc-2-isopropylpiperazine
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Moisture sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.33
Porcentaje de pureza 97%