Learn More
(S)-1-Boc-2-isobutilpiperazina, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15499127
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15499127 250 mg 250 miligramos
15489127 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15499127 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H52409.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 674792-06-4 | C13H26N2O2 | 242.363 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 674792-06-4
Fórmula molecular C13H26N2O2
Peso molecular (g/mol) 242.363
Número MDL MFCD03787916
Clave InChI WXGGVOBNOVOVAM-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-1-boc-2-isobutyl-piperazine, s-tert-butyl 2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-2-methylpropyl piperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-isobutylpiperazine, s-n-boc-2-isobutylpiperazine, tert-butyl 2s-2-isobutylpiperazine-1-carboxylate, s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-n-boc-2-isobutylpiperazine, 2s-1-tert-butoxycarbonyl-2-isobutylpiperazine
PubChem CID 17750437
Nombre IUPAC (2S)-2-(2-metilpropil)piperazina-1-carboxilato de terc-butilo
SMILES CC(C)CC1CNCCN1C(=O)OC(C)(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Boc-2-isobutylpiperazine
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.36
Porcentaje de pureza 97%