Learn More
(S)-1-Beta-Hidroxi-1-(2-tienil)-3-metilaminopropano, TRC
Código de producto. 30136241
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
100 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 miligramos
100 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136241 1 g 1 g
30135928 100 mg 100 miligramos
30008258 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30136241 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9618151G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 116539-55-0
Fórmula molecular C8 H13 N O S
Peso molecular (g/mol) 171.26
Sinónimo 2-Thiophenemethanol, α-[2-(methylamino)ethyl]-, (S)-, (1S)-(-)-3-(Methylamino)-1-(thien-2-yl)propan-1-ol, (S)-(-)-3-(N-Methylamino)-1-(2-thienyl)-1-propanol, (S)-(-)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)propan-1-ol, (S)-3-Methylamino-1-(2-thienyl)-1-propanol, N-Methyl-(S)-(-)-3-Hydroxy-3-(2-thiophen)propylamine, (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Nombre IUPAC (1S)-3-(metilamino)-1-tiofeno-2-ilpropano-1-ol
SMILES CNCC[C@H](O)c1cccs1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (1S)-3-(Methylamino)-1-(thiophen-2-yl)propan-1-ol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H13NOS/c1-9-5-4-7(10)8-3-2-6-11-8/h2-3,6-7,9-10H,4-5H2,1H3/t7-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 171.0718