Learn More
Acetato de (S)-1-(benciloxi)-3-(3,4-bis((terc-butildimetilsilil)oxi)fenil)propan-2-ilo, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-yl acetate |
| CAS | 1235828-02-0 |
| Fórmula molecular | C30H48O5Si2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C30H48O5Si2/c1-23(31)33-26(22-32-21-24-15-13-12-14-16-24)19-25-17-18-27(34-36(8,9)29(2,3)4)28(20-25)35-37(10,11)30(5,6)7/h12-18,20,26H,19,21-22H2,1-11H3/t26-/m0/s1 |
| SMILES | CC(=O)O[C@H](COCc1ccccc1)Cc2ccc(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c(O[Si](C)(C)C(C)(C)C)c2 |
| Nombre IUPAC | acetato de [(2S)-1-[3,4-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]fenil]-3-fenilmetoxipropan-2-ilo] |
| Peso molecular (g/mol) | 544.87 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 544.304 |