Learn More
(S)-1-(benciloxi)-3-(3,4-bis((terc-butildimetilsilil)oxi)fenil)propan-2-ol, TRC
Código de producto. 30343096
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30343096 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30343096 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCB2866951G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-02-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol
CAS 2514601-96-6
Fórmula molecular C28 H46 O4 Si2
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C28H46O4Si2/c1-27(2,3)33(7,8)31-25-17-16-23(19-26(25)32-34(9,10)28(4,5)6)18-24(29)21-30-20-22-14-12-11-13-15-22/h11-17,19,24,29H,18,20-21H2,1-10H3/t24-/m0/s1
SMILES CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(C[C@H](O)COCc2ccccc2)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C
Nombre IUPAC (2S)-1-[3,4-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]fenil]-3-fenilmetoxipropan-2-ol
Peso molecular (g/mol) 502.833
Formula Weight (peso de la fórmula) 502.293