Learn More
(S)-1-(benciloxi)-3-(3,4-bis((terc-butildimetilsilil)oxi)fenil)propan-2-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-1-(Benzyloxy)-3-(3,4-bis((tert-butyldimethylsilyl)oxy)phenyl)propan-2-ol |
| CAS | 2514601-96-6 |
| Fórmula molecular | C28 H46 O4 Si2 |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C28H46O4Si2/c1-27(2,3)33(7,8)31-25-17-16-23(19-26(25)32-34(9,10)28(4,5)6)18-24(29)21-30-20-22-14-12-11-13-15-22/h11-17,19,24,29H,18,20-21H2,1-10H3/t24-/m0/s1 |
| SMILES | CC(C)(C)[Si](C)(C)Oc1ccc(C[C@H](O)COCc2ccccc2)cc1O[Si](C)(C)C(C)(C)C |
| Nombre IUPAC | (2S)-1-[3,4-bis[[terc-butil(dimetil)silil]oxi]fenil]-3-fenilmetoxipropan-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 502.833 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 502.293 |