Learn More
(S)-(+)-1-benziloxi-2-propanol, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15446998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15446998 1 g 1 g
15456998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15446998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60523.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 85483-97-2 | C10H14O2 | 166.22 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 85483-97-2
Fórmula molecular C10H14O2
Peso molecular (g/mol) 166.22
Número MDL MFCD07367008
Clave InChI KJBPYIUAQLPHJG-VIFPVBQESA-N
Sinónimo s-+-1-benzyloxy-2-propanol, s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2s-1-benzyloxypropan-2-ol, 2s-1-benzyloxy propan-2-ol, 2-propanol, 1-phenylmethoxy-, 2s, 2-propanol,1-phenylmethoxy-, 2s, s-1-o-benzylpropylene glycol, s-1-benzyloxy-2-hydroxypropane, 2s-1-benzyloxy-2-propanol, +-s-1-benzyloxy-2-propanol
PubChem CID 13197475
Nombre IUPAC (2S)-1-fenilmetoxipropian-2-ol
SMILES CC(COCC1=CC=CC=C1)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Benzyloxy-2-propanol
Densidad 1.044
Temperatura de inflamación 108°C (226°F)
Índice de refracción 1.51
Cantidad 1 g
Rotación óptica +14° (c=1 in Chloroform)
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.22
Porcentaje de pureza 96%