Learn More
Éster bencílico del ácido (S)-[1-(benciloxi)-2-oxo-3-azetidinil]carbámico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | (S)-[1-(Benzyloxy)-2-oxo-3-azetidinyl]carbamic Acid Benzyl E |
| CAS | 71404-99-4 |
| Fórmula molecular | C18 H18 N2 O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18N2O4/c21-17-16(11-20(17)24-13-15-9-5-2-6-10-15)19-18(22)23-12-14-7-3-1-4-8-14/h1-10,16H,11-13H2,(H,19,22)/t16-/m0/s1 |
| SMILES | O=C(N[C@H]1CN(OCc2ccccc2)C1=O)OCc3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | N-[(3S)-2-oxo-1-fenilmetoxiazetidin-3-il]carbamato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 326.35 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 326.1267 |