Learn More
(S)-1-bencil-3-piperidinol, Mikromol
Código de producto. 30459475
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Código de producto. Cantidad
30459475 100 mg
1 options
Código de producto. 30459475 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM3746.200100
Descubra Mikromol: su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
(S)-1-bencil-3-piperidinol, Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-1-Benzyl-3-piperidinol
CAS 91599-79-0
Nombres de analitos o componentes (S)-1-Benzyl-3-piperidinol
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C12 H17 N O
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (3S)-, 3-Piperidinol, 1-(phenylmethyl)-, (S)-, (3S)-1-(Phenylmethyl)-3-piperidinol, (S)-1-Benzylpiperidin-3-ol
Fórmula InChI InChI=1S/C12H17NO/c14-12-7-4-8-13(10-12)9-11-5-2-1-3-6-11/h1-3,5-6,12,14H,4,7-10H2/t12-/m0/s1
Tipo de solución Neat
SMILES O[C@H]1CCCN(Cc2ccccc2)C1
Nombre IUPAC (3S)-1-bencilpiperidin-3-ol
Peso molecular (g/mol) 191.2695
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.131 g/mol