Learn More
(S)-(+)-1-Bencil-3-hidroxipiperidina, 97 %
Código de producto. 15493957
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15493957 250 mg 250 miligramos
11406680 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15493957 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H30615.MD
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 91599-79-0
Fórmula molecular C12H17NO
Peso molecular (g/mol) 191.274
Número MDL MFCD03426359
Clave InChI UTTCOAGPVHRUFO-LBPRGKRZSA-N
Sinónimo s-1-benzyl-3-hydroxypiperidine, s-1-benzylpiperidin-3-ol, 3s-1-benzylpiperidin-3-ol, s-1-n-benzyl-3-hydroxy-piperidine, s-n-benzyl-3-hydroxypiperidine, s-1-benzyl-piperidinol, s-1-benzyl-3-piperidinol, s-1-benzyl-piperidin-3-ol, s-+-1-benzyl-3-hydroxypiperidine, 3-piperidinol, 1-phenylmethyl-, 3s
PubChem CID 693762
Nombre IUPAC (3S)-1-bencilpiperidin-3-ol
SMILES C1CC(CN(C1)CC2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Benzyl-3-hydroxypiperidine
Cantidad 250 mg
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.27
Porcentaje de pureza 97%