Learn More
(S)-(+)-1-Bencil-3-aminopirrolidina, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10881691 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10881691 1 g Frasco de vidrio 1 g
10483520 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10881691 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 437880010
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 03-12-2026
CAS 114715-38-7
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.26
Clave InChI HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
PubChem CID 1519353
Nombre IUPAC (3S)-1-bencilpirrolidin-3-amina
SMILES C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.0200g/mL
Punto de ebullición 108°C to 115°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Gravedad específica 1.02
Rotación específica + 2
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
RU– Solo para uso en investigación