Learn More
(S)-(+)-1-Bencil-3-aminopirrolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11327436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11327436 5 g 5 g
11317436 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11327436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09449.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
CAS: 114715-38-7 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 114715-38-7
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.263
Número MDL MFCD00082766
Clave InChI HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
PubChem CID 1519353
Nombre IUPAC (3S)-1-bencilpirrolidin-3-amina
SMILES C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Densidad 1.02
Punto de ebullición 100°C to 105°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 5 g
Número UN UN2735
Beilstein 6477593
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +5° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Research Use Only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.