Learn More
(S)-(+)-1-Bencil-3-aminopirrolidina, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11317436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11317436 1 g 1 g
11327436 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11317436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L09449.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 114715-38-7 | C11H16N2 | 176.263 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 114715-38-7
Fórmula molecular C11H16N2
Peso molecular (g/mol) 176.263
Número MDL MFCD00082766
Clave InChI HBVNLKQGRZPGRP-NSHDSACASA-N
Sinónimo s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, 3s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, 3s-+-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-n-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-n-benzyl-pyrrolidine, s-1-benzylpyrrolidin-3-amine, s-1-benzyl-3-aminopyrrolidine, s-3-amino-1-benzylpyrrolidine, s-bap, s-3-amino-1-n-benzylpyrrolidine
PubChem CID 1519353
Nombre IUPAC (3S)-1-bencilpirrolidin-3-amina
SMILES C1CN(CC1N)CC2=CC=CC=C2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (S)-(+)-1-Benzyl-3-aminopyrrolidine
Densidad 1.02
Punto de ebullición 100°C to 105°C (3 mmHg)
Temperatura de inflamación 140°C (284°F)
Índice de refracción 1.544
Cantidad 1 g
Número UN UN2735
Beilstein 6477593
Sensibilidad Air Sensitive
Rotación óptica +5° (c=10 in Ethanol)
Formula Weight (peso de la fórmula) 176.26
Porcentaje de pureza 99%